Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conical Joint Clips Type Keck™
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01103745
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Pour les joints rodés coniques
- Matériau : POM, excellente résistance chimique
- Température de fonctionnement jusqu’à environ 150°C
Specifications
POM | |
Pour joints rodés NS 45/40 | |
Marron |