Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Parfaitement adaptés aux applications de biologie cellulaire et les protocoles de préparation d’échantillons en microbiologie et dans les laboratoires de biologie moléculaire.
53.97€ - 216.00€
Spécification
FCR max. | 19 500 x g |
---|---|
Matériau du bouchon | HDPE |
Couleur | Incolore |
Matériau | PP |
Type d’étiquette | Surface d’écriture |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Nb par paquet | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15311066
|
Eppendorf™
0030122151 |
15 ml | 17 mm | 10 x 50 | Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés |
185.76€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15685357
|
Eppendorf™
0030122259 |
15 ml | 17 mm | 100 | Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés |
91.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15695357
|
Eppendorf™
0030122267 |
50 mL | 30 mm | 48 | Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés |
53.97€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15321066
|
Eppendorf™
0030122178 |
50 mL | 30 mm | 20 × 25 | Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés |
216.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Matières premières de qualité supérieure USP classe 6
- Pas d’utilisation d’agents lubrifiants, de plastifiants ou de biocides lors de la fabrication
- Garantissent une intégrité élevée des échantillons, une stabilité de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Bouchon aux côtés aplatis et rainurés pour une manipulation ergonomique aisée
- Positionnement vertical stable et risque de contamination réduit
- Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré
- Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
Applications
- Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
- Préparation d’échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire
- Stockage d’échantillons et solutions avec des volumes plus importants
- Préparation de Master Mix et de tampons
Spécification
19 500 x g | |
Incolore | |
Surface d’écriture | |
Conique |
HDPE | |
PP | |
-86°C à -100°C |