Learn More
Graisse pour vide élevé MOLYKOTE™
À utiliser avec des pompes à vide.
Marque: Cole Parmer 79751-30
Informations supplémentaires : Poids : 0.16290kg
Description
À utiliser avec des pompes à vide
- Lubrifiant en silicone rigide, qui ne fond pas et qui conserve son uniformité de –40 à 500°F
- Non oxydant et non-gommant
- A une excellente résistance à l’eau et aux produits chimiques
Spécification
Graisse pour vide | |
Gris clair | |
-40°F à 932°F | |
5,29 oz. |
Pompes à vide | |
1 de chaque | |
-40°C à +500°C | |
150 g |