Learn More
Memmert™ Chambre climatique constante HPP400
Contrôle la température et l’humidité avec une précision de 0,1°C et 0,5°C respectivement. La chambre climatique constante Memmert™ HPP400 assure un fonctionnement permanent sans condensation lorsqu’elle est utilisée entre 20 et 50°C et entre 20 et 80 % d’humidité relative, en fonction de la charge de la chambre et des conditions ambiantes.
Marque: Memmert™ HPP400
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 130.00000kg
Description
- 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
- TwinDISPLAY. Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 affichages couleur TFT haute définition.
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- La fonction SetpointWAIT empêche le démarrage du processus jusqu’à ce que la température définie soit atteinte
- Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
- Système de chauffage/refroidissement Peltier à économie d’énergie intégré à l’arrière (principe de la pompe à chaleur)
- Réservoir d’eau comprenant le tuyau de raccordement livré standard
- Comprend le certificat d’étalonnage des travaux
Spécification
In compliance with ICH guidelines | |
Stainless Steel | |
15°C to 40°C (With Light), 0°C to 70°C (Without Light) | |
Fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock), inner glass door | |
10 to 90% | |
Water tank including connection hose, Works calibration certificate | |
2 Pt100 sensors, Class A | |
824 mm | |
1720 mm | |
788 mm | |
115/230 V, 50/60 Hz, 1200 w | |
50/60 Hz |
384 L | |
10 to 90% | |
Climate Chamber | |
0.05% | |
Hot steam generator | |
0.1°C | |
500 x 640 x 1200 mm | |
640 mm | |
1200 mm | |
500 mm | |
115/230 V |