Learn More
Memmert™ Chambre à climat constant, 1360 L, acier inox
Plage de températures : 15°C à 60°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 80 % ; Éclairage : Pas d’éclairage
Marque: Memmert™ HPP1400
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 450.00000kg
Description
- 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
- TwinDISPLAY. Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 affichages couleur TFT haute définition.
- Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
- La fonction SetpointWAIT empêche le démarrage du processus jusqu’à ce que la température définie soit atteinte
- Système de chauffage/refroidissement Peltier à économie d’énergie intégré à l’arrière (principe de la pompe à chaleur)
- Portes en acier inoxydable avec secteurs en verre, vitres intérieures entièrement chauffées intégrées dans la porte en verre pleine hauteur avec verrouillage à 2 points (verrou de porte à compression)
- Réservoir d’eau comprenant le tuyau de raccordement livré standard
- Comprend le certificat d’étalonnage des travaux
Spécification
In compliance with ICH guidelines | |
Stainless Steel | |
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel | |
15°C to 60°C | |
Stainless steel with glass sectors | |
10 to 80% | |
Water tank including connection hose, Works calibration certificate | |
2 Pt100 sensors, Class A | |
1435 mm | |
1968 mm | |
1055 mm | |
115/230 V, 50/60 Hz, 3100 w | |
3100 w |
1360 L | |
Pas d’éclairage | |
10 to 80% | |
Chambre climatique | |
0.5% | |
Hot steam generator | |
0.1°C | |
750 x 1435 x 1968 mm | |
1250 mm | |
1450 mm | |
750 mm | |
115/230 V | |
50/60 Hz |