Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de contact
Stérilisation par irradiation. Boîtes de contact Greiner Bio-One utilisées dans la surveillance de l’hygiène pour détecter les micro-organismes et tester l’efficacité du nettoyage et de la désinfection sur des surfaces planes.
357.22€ - 587.75€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Forme | Rond |
Stérilité | Stérile |
Type | Boîte de culture cellulaire |
Hauteur (métrique) | 15 mm |
Code produit | Marque | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10005090
|
Greiner Bio-One
629161 |
Non |
587.75€
600 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13052093
|
Greiner Bio-One
629180 |
Oui |
357.22€
600 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en différentes tailles
- Avec ou sans orifice d’aération
- Matériau : Polystyrène transparent et résistant à la chaleur
- Boîte de contact avec graduation pour permettre des analyses rapides et faciles
Spécification
Polystyrène | |
Stérile | |
15 mm |
Rond | |
Boîte de culture cellulaire | |
65 mm |