missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Contactin 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16650215 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16650215 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16650215 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5103764

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CNTN3.

Contactin 3 is a type of contactin that mediate cell surface interactions during nervous system development. Has some neurite outgrowth-promoting activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Contactin 3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CNTN3
Numéro d’ordre du gène Q07409, Q62682, Q9P232
Alias de gène BIG-1; Brain-derived immunoglobulin superfamily protein 1; Cntn3; contactin 3; contactin 3 (plasmacytoma associated); contactin-3; KIAA1496; Pang; PCS; Plasmacytoma-associated neuronal glycoprotein; Plasmacytoma-associated neuronal glycoprotein (neural cell adhesion molecule BIG-1)
Symboles de gène(s) CNTN3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human CNTN3(Accession Q9P232), corresponding to amino acid residues H525-Y575.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 18488, 5067, 54279
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.