Learn More
Kartell™ Récipient avec bouchon à vis
Le bouchon à vis avec pelle rend ce récipient idéal pour le prélèvement et le transport des échantillons. Le récipient à bouchon à vis Kartell™ est disponible en PS (polystyrène) transparent et est livré entièrement assemblé et prêt à l’emploi.
Marque: Kartell™ 0563200
Informations supplémentaires : Poids : 8.28000kg
Description
- Comprennent un bouchon à vis
- Cuillère incluse
- Capacité de 60 ml
- 65 mm de hauteur
- En PS transparent
Spécification
Polystyrène | |
60 mL | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
65 mm |
Non stérile | |
CE/IVD | |
Polyéthylène | |
39 mm | |
Pelle blanche |