Learn More
Liofilchem™ Contam E.coli Coliforms Swab
Detection of Escherichia coli and other coliform directly from surfaces.
Marque:  Liofilchem™ 86101
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15183533
  • 113.40€ / 30 pièces
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Tests Contam Swab
• Facile à utiliser
• Changement de couleur franc
• Ne nécessite pas de réactif
• Résultats en 18 à 24 heures
• Limite de détection 10CFU/mL
• Test avec milieu de culture pour quantification et identification directes des contaminations de surface
• Contam Swab coliformes E. Coli
Spécification
Spécification
Non-sterile
30Tests
E.coli Coliform Swab