Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
Réduction des particules et des fibres indésirables lors d’applications de nettoyage de classe ISO 1 à 4.Les lingettes Anticon™ Gold Heavyweight Series sont faites avec une technologie brevetée et une capacité d’absorption élevée pour mieux contrôler les déversements.Dotées d’une résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs lors d’applications de nettoyage difficiles.
400.00€ - 645.00€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO Classe 1 à 4 |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité d’emballage | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13429196
|
Contec™
492224-792 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | 2 Sachets de 75 lingettes (en vrac) | Non stérile |
560.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16635504
|
Contec™
492224-790 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | 100 lingettes/Sachet (2 Sachets intérieurs de 50) | Non stérile |
400.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16476820
|
Contec™
492226-939 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | 20/Sachet (5 Sachets/Carton) | Non stérile |
645.00€
800 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Réduction des particules et des fibres indésirables lors d’applications de nettoyage de classe ISO 1 à 4.Les lingettes Anticon™ Gold Heavyweight Series sont faites avec une technologie brevetée et une capacité d’absorption élevée pour mieux contrôler les déversements.Dotées d’une résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs lors d’applications de nettoyage difficiles.
- Fabrication 100 % en polyester à filaments continus, spécialement traitée pour une absorption et une propreté supérieures
- Dotées d’une structure à double maille avec un tricotage interlock indémaillable.
- Faible taux de particules submicroniques et de fibres
- Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
- Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
- Blanchies en salle blanche
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
Spécification
Polyester | |
ISO Classe 1 à 4 |