Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
Marque: Contec™ TASK0200
196.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.29700kg
Description
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
- Le système QuickTask comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
- Chaque tête de balai-serpillère est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d’hypochlorite.
- Se glissent rapidement et facilement sur les têtes de balai-serpillère QuickTask
- L’ensemble du matériel QuickTask est entièrement autoclavable.
- Cadres pliants robustes et légers en acier inox pour une utilisation avec tous les manches QuickConnect ou avec le manche en PP bleu destiné à être utilisé avec le manche QuickConnect en acier inox de 60 po et le manche en fibre de verre extensible de 69 po
- Housses de tête de balai légères à usage unique en maille de polyester multicouche adsorbant
- Optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses ; appliquent les solutions uniformément tout en éliminant les contaminants
- Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements plus critiques
- Disponibilité en version stérile ou non stérile
- Adsorption maximale des housses pour tête de balai QuickTask
- Les petites boucles de microfibre offrent des performances exceptionnelles pour l’élimination des liquides, des salissures, des résidus et d’autres contaminants de la plupart des surfaces.
- Adsorption et performance d’épongeage exceptionnelles sur les surfaces mouillées
- Idéales pour les revêtements de sol polymériques
- Housse pour tête de balai QuickTask la plus propre et la plus durable
- Les boucles de longueur moyenne s’adaptent à toutes les formes, ou presque.
- Idéales pour nettoyer les plinthes à gorge, ainsi que les joints de plafond et muraux, plus facilement qu’avec les serpillères plates standard
- Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements critiques
- La face en microfibre unique et le cœur de mousse garantissent un excellent contact au sol, une adsorption parfaite et un nettoyage supérieur des surfaces.
- La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de la solution de nettoyage et des performances d’épongeage exceptionnels.
Spécification
16 x 5 po | |
Blanc | |
Non stérile | |
5 in | |
Systèmes de serpillères QuickTasktrade; | |
Polyester |
Housse pour serpillères plates QuickTasktrade; | |
16 in | |
Autoclavables | |
Poches | |
Parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. |