Learn More
Corning™ Cartouches de congélation pour système de refroidissement CoolBox™ 30
Réutilisable et hautement durable. Les cartouches de congélation Corning™ pour le système de refroidissement CoolBox™ 30 sont placées dans un congélateur -20°C jusqu’à ce qu’elles soient congelées, puis placées dans la base CoolBox 30.
Marque: Corning™ 432079
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
“ll reste des quantités limitées. Achetez-les dès maintenant avec une remise imbattable.”
Cartouche de congélation pour CoolBox, verte, 3 par boîte
Spécification
Cartouche de refroidissement | |
1/boîte | |
Congélation | |
10,8 x 10,2 x 2,5 cm (4,3 x 4,0 x 1,0 po) |
Vert | |
3/boîte | |
Système de refroidissement CoolBox 30 |