missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cuivre pour AAS 1 g/l, matrice à 12 % d’éthanol, Fisher chemical™

Code produit. 12954515 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12954515

Marque: Fisher Chemical D 015 100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Identifiants chimiques

CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Copper
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L±0.002 g/L
Numéro UN 1993
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvent or Matrix 12% Ethanol
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for AAS. Copper (Cu) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis