Learn More
Copper(I) Chloride, ≥97.0%, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15600880
Marque: Honeywell-Fluka 08253250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Spécification
Point d’ébullition 1490°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) Chloride
Point de fusion 430°C
Couleur Gray
pH 5.0 (at 50.00g/L 20°C)
Quantité 250 g
Formule linéaire CuCl
Numéro UN UN2802
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water, 0.47g/L at 20°C (USP brand)
Poids de la formule 99g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Small beads
Tension de vapeur 1.3mmHg (546°C)
Densité 3.530g/cu.cm