Learn More
Chlorure de cuivre(I), ≥ 97,0 % (RT), Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120339 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
25g
Code produit. 15656020
Marque: Honeywell-Fluka 6116825G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 97,0% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire BrCu
Poids moléculaire (g/mol) 143.45
Numéro MDL MFCD00010969
Clé InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
CID PubChem 24593
Nom IUPAC λ¹-copper(1+) bromide
SMILES [Cu+].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 1345°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide
Point de fusion 492°C
Couleur Incolore
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Formule linéaire CuBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 143.45g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 4.98g/cm3