Learn More
Acétate de cuivre(II), 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15169283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15169283
Marque: Thermo Scientific Acros 405370010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-71-2
Formule moléculaire C4H6CuO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.64
Clé InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
CID PubChem 8895
Nom IUPAC cuivre ; diacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate
Point de fusion 115.0°C
Couleur Bleu à vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3CO2)2Cu
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99
Merck Index 15,2614
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 181.64
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures