Learn More
Acétate de cuivre(II), poudre bleu-vert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and as a catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, in textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, and as antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de cuivre(II) est utilisé dans des applications biochimiques telles que l’extraction d’ADN. Il est utilisé comme source de cuivre dans la synthèse inorganique, comme agent oxydant et comme catalyseur dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour coupler deux alcynes terminaux et former un 1,3-diyne. Il est largement utilisé dans les pigments, la fabrication du vert de Paris, la teinture textile, les conditionneurs de peau dans le domaine des cosmétiques, ainsi que comme antioxydant et stabilisateur dans les polymères de qualité alimentaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) acetate |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Bleu-vert |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether. |
| Poids de la formule | 181.63 |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Copper(II) acetate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.