Learn More
Acétate de cuivre(II), poudre bleu-vert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465647
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11465647
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23615.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.634 g/mol
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and as a catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, in textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, and as antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de cuivre(II) est utilisé dans des applications biochimiques telles que l’extraction d’ADN. Il est utilisé comme source de cuivre dans la synthèse inorganique, comme agent oxydant et comme catalyseur dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour coupler deux alcynes terminaux et former un 1,3-diyne. Il est largement utilisé dans les pigments, la fabrication du vert de Paris, la teinture textile, les conditionneurs de peau dans le domaine des cosmétiques, ainsi que comme antioxydant et stabilisateur dans les polymères de qualité alimentaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-71-2
Formule moléculaire C4H6CuO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.634
Numéro MDL MFCD00008690
Clé InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
CID PubChem 8895
Nom IUPAC cuivre ; diacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Bleu-vert
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 181.63
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic