Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, + de 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 11944901
Marque: Thermo Scientific Acros 203120025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 240.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Point de fusion 115.0°C
Couleur Bleu à bleu-vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Cu·H2O
Merck Index 15,2614
Informations sur la solubilité Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 199.65
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.88g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) acetate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.