Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072236 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15656010
Marque: Honeywell-Fluka 61148100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numéro UN UN1759
Beilstein 3730548
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
Poids de la formule 199.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Densité Vapor Density: 6.8 (vs air)