Learn More
Chlorure de cuivre(II) dihydraté 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443077
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11443077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16064.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le chlorure de cuivre(II) est utilisé comme catalyseur pour les réactions organiques et inorganiques, comme mordant pour la teinture et l’impression des tissus, comme pigment pour le verre, la céramique, comme agent de conservation du bois, comme désinfectant et, enfin, comme catalyseur dans la production de chlore à partir du chlorure d’hydrogène. Il est également utilisé dans l’industrie pétrolière comme agent de purification, dans la fabrication d’encres de marquage résistantes à la lessive, dans la métallurgie pour récupérer le mercure des minerais, dans le raffinage du cuivre, de l’argent et de l’or, dans les bains de fer et d’étain, dans la photographie, dans la pyrotechnie, ainsi que pour se débarrasser des composés de plomb de l’essence et des huiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec des matériaux tels que les agents oxydants, les métaux et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10125-13-0
Formule moléculaire Cl2CuH4O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.48
Numéro MDL MFCD00149674
Clé InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
CID PubChem 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nom IUPAC dichlorocuivre dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride dihydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2802
Merck Index 14,2633
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 170.48 (134.45 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.51
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(II) chloridedihydrate