Learn More
Complexe cuivre(II)-éthylènediamine, solution 1 M dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-93871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10297060
Marque: Thermo Scientific Acros 258550010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14552-35-3 | C4H18CuN4O2 | 217.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II)-ethylenediamine complex
Note relative au nom 1M Solution in Water
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H18CuN4O2
Formule linéaire Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numéro MDL MFCD00274628
Point d’éclair >110°C
Synonyme Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids moléculaire (g/mol) 217.76
Poids de la formule 217.76
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.1
Densité 1.1000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.