Learn More
Copper(Ii) Oxide, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15632530 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15632530
Brand: Honeywell-Fluka 241741100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
Nom IUPAC copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Oxide
Point de fusion 1336°C
Couleur Black
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 79.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder