Learn More
Oxyde de cuivre(II), + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) oxide |
| Point de fusion | 1326.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | CuO |
| Fieser | 04,108; 05,161 |
| Merck Index | 15, 2636 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) oxide
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .