Learn More
Copper(II) Oxide, ≥99% (RT), Granular, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120352 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15637540
Marque: Honeywell-Fluka 9473750G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥99.0% (RT), granular
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-38-0
Formule moléculaire CuO
Poids moléculaire (g/mol) 79.55
Numéro MDL MFCD00010979
Clé InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
CID PubChem 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) oxide
Point de fusion 1336°C
Couleur Black
Forme physique Powder
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Nom IUPAC oxycuivre
Poids de la formule 79.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 6.450g/cm3 at 20°C