Learn More
Perchlorate de cuivre(II) hexahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331758
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11331758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011651.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10294-46-9 | Cl2CuH12O14 | 370.528 g/mol
Copper(II) perchlorate hexahydrate is a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-46-9
Formule moléculaire Cl2CuH12O14
Poids moléculaire (g/mol) 370.528
Numéro MDL MFCD00149666
Clé InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
CID PubChem 12846356
Nom IUPAC cuivre ; diperchlorate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) perchlorate hexahydrate
Point de fusion 82°C
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN1481
Merck Index 14,2647
Informations sur la solubilité Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Poids de la formule 370.53 (262.44 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.505
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.23 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper (II) perchlorate hexahydrat
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) perchlorate hexahydrat