Learn More
Séléniure de cuivre(II), morceaux noirs, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313407
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11313407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 017901.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser dans les semi-conducteurs et comme catalyseur dans la digestion de Kjeldahl.
In semiconductors, as catalyst in Kjeldahl digestion.Copper(II) selenide is involved in the preparation of nanocrystals, which shows significant photothermal heating with a photothermal transduction efficiency, thereby it is used for photothermal therapy applications. It is used as a semiconductor and ideal solar control coating as well as finds application in solar cell technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forme : 6 mm et fragments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-41-5
Formule moléculaire CuSe
Numéro MDL MFCD00016058
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) selenide
Point de fusion 550°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Pièces
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in HCl with H2Se evolution,in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3Soluble in hydrochloric acid,sulfuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 142.5
Densité 5.99 g/cm3
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt