Learn More
Sulfate de cuivre(II), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate de cuivre(II) est utilisé pour la galvanoplastie et dans l’industrie minière. Il agit comme agent déshydratant pour former et manipuler des groupes acétaux. En chimie analytique, il est utilisé dans la solution de Fehling′ et la solution de Benedict′ pour mettre en évidence la présence de sucres réducteurs dans une solution. Également utilisé pour déterminer la présence de protéines dans le test du biuret.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les métaux, les métaux alcalins et les métaux en poudre.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) sulfate |
| Point de fusion | >560°C |
| Note relative au nom | anhydrous |
| Quantité | 1000 g |
| Formule linéaire | CuSO4 |
| Numéro UN | UN3288 |
| Merck Index | 14,2653 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol. |
| Poids de la formule | 159.6 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Copper(II) sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, copper(2+) salt