missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99 à 102 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CuSO4 · 5H2O |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de la formule | 249.69g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 to 102% |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Tension de vapeur | 7.3mmHg (25°C) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?