Learn More
Trifluorométhane sulfonate de cuivre(II), 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339277
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
Code produit. 11339277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040133.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate is a mild lewis acid. It is used as catalyst which promotes dehydration of alcohols and diols to alkenes at ambient temperatures. It is widely used to generate carbenoid species from ?-diazo esters and ketones, via in situ reduction to the Cu(I) species. It is also promotes the reaction between diazo esters and imines to give aziridines. It catalyzes syn-selective aldol condensation of (Z)-silyl enol ethers with aldehydes, Friedel-Crafts alkylation, acylation reactions of aromatics and addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34946-82-2
Formule moléculaire CHCuF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 213.617
Numéro MDL MFCD00077492
Clé InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper; trifluoromethanesulfonic acid
CID PubChem 45051791
Nom IUPAC cuivre ;acide trifluorométhanesulfonique
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Bleu à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4028198
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 361.68
Pourcentage de pureté ≤99%
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(II) trifluoromethanesulphonate