Learn More
Iodate de cuivre, anhydre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463780
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11463780
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089459.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13454-89-2 | CuI2O6 | 413.35 g/mol
It used as an intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-89-2
Formule moléculaire CuI2O6
Poids moléculaire (g/mol) 413.35
Numéro MDL MFCD00016055
Clé InChI LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
CID PubChem 9801829
Nom IUPAC cuivre;diiodate
SMILES [Cu++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper iodate, anhydrous
Point de fusion (decomposition)
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.36g/L).
Poids de la formule 413.35
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Green powder
Densité 5.241^1^5