Learn More
Bille de phosphore de cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369249
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11369249
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088357.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01074956
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper Phosphorus shot
Quantité 500 g