Learn More
Solution tampon de sulfate de cuivre, pH 4, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12980674 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
missing translation for 'unitSize'
1000mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12980674
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical SOL 034 1L
This item is not returnable. View return policy
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Specifications
Nom chimique ou matériau Buffered copper sulphate solution
pH 4
Quantité 1000 mL
Qualité Eu. Ph. Référence
Conditionnement Flacon
compliance-icons
Product Identifier
  • Buffered copper sulphate solution - pH 4.0 European Pharmacopoeia Ref: 4001000 (SOL 034)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .