Description
Coenzyme Q10 (CoQ10), or ubiquinone, is a mobile lipophilic electron carrier critical for electron transfer by the mitochondrial inner membrane respiratory chain. COQ9 is 1 of several enzymes involved in biosynthesis of CoQ10 and likely functions in modification of the benzoquinone ring.
Spécification
Spécification
| Antigène | COQ9 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.25 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | COQ9 |
| Numéro d’ordre du gène | O75208, Q68FT1, Q8K1Z0 |
| Alias de gène | C16orf49, COQ9, PSEC0129 |
| Symboles de gène(s) | Coq9 |
| Afficher plus |
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?