Learn More
COQ9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16843754 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16843754 20 μL 20µL
16833754 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16843754 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 148741AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Coenzyme Q10 (CoQ10), or ubiquinone, is a mobile lipophilic electron carrier critical for electron transfer by the mitochondrial inner membrane respiratory chain. COQ9 is 1 of several enzymes involved in biosynthesis of CoQ10 and likely functions in modification of the benzoquinone ring.
Spécification
Antigène COQ9
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.25 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression COQ9
Numéro d’ordre du gène O75208, Q68FT1, Q8K1Z0
Alias de gène C16orf49, COQ9, PSEC0129
Symboles de gène(s) Coq9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène COQ9 Fusion Protein Ag6645
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 498909, 57017, 67914
Espèces cibles Rat, Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG