missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated EXOC3L2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30235636 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30235636 20 μL 20µL
30235853 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30235636 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL4886653720UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The EXOC3L2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXOC3L2. This antibody recognizes human antigen. The EXOC3L2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spécification

Antigène EXOC3L2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 3C1C2
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué CoraLite Plus 488
Symboles de gène(s) FLJ36147; MGC16332; XTP7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 90332
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 46 kDa
Type de produit Conjugated Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.