Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated LIAS Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Code produit p-200107635 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30237666 100 μL 100µL
30233573 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30237666 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL48867298100UL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mouse Monoclonal Antibody
The LIAS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LIAS. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The LIAS antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification
Antigène LIAS
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone 3B5G7
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué CoraLite Plus 488
Symboles de gène(s) HUSSY-01; LAS; LIP1; MGC23245
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11019
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 34-42 kDa
Type de produit Conjugated Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1