missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Liprin Alpha 1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30238095 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
Conditionnement:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30238095 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30238095 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL4881417520UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The Liprin Alpha 1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Liprin Alpha 1. This antibody recognizes human antigen. The Liprin Alpha 1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spécification

Antigène Liprin Alpha 1
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué CoraLite Plus 488
Symboles de gène(s) FLJ41337; FLJ42630; FLJ43474; LIP.1; LIP1; LIPRIN; MGC26800
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Protein
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8500
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Type de produit Conjugated Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.