Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant CORIO™ avec bain ouvert
Circulateur de bain chauffant ouvert silencieux avec connecteurs de pompe de haute qualité et cuves de bain en acier inoxydable.
Marque: JULABO™ 9012433
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 21.00000kg
Description
- Modèles pour les applications internes et externes
- Écran lumineux, clair et facile à lire
- Très silencieux
- Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
- Raccordement USB
- Cuves de bain de haute qualité en acier inoxydable
- Vis de vidange intégrée
Spécification
5 à 40°C | |
26 à 39 L | |
de 20 à 150°C | |
LED | |
2 raccords cannelés adaptés à des tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 mâle) | |
0,35 bar | |
±0,03°C | |
36 x 91 x 43 cm |
Thermostat à circulation chauffant | |
15 L/min | |
Thermostat à circulation chauffant avec bain ouvert | |
2 kW | |
Acier inoxydable | |
CORIO CD-B33 | |
66 x 32 x 15 cm | |
21 kg |