Learn More
Witeg™ Valet en liège
Marque:  Witeg™ 9 302 003
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11859030
  • 15.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Spécification
Anneau en liège
Anneau
1
30 mm
90 mm
Flacons
Pour flacon de 2 000 à 4 000 ml
1/boîte
140 mm