Learn More
Corning™ Bouchon à centrifuger de 15 ml
Le bouchon CentriStarTM présente un dessus plat facile à mettre et à retirer et offre une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension.
Marque: Corning™ 431471
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.73490kg
Description
Le bouchon CentriStarTM présente un dessus plat facile à mettre et à retirer et offre une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Cette conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Veuillez consulter nos informations techniques pour en savoir plus sur les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning, et obtenir des conseils importants pour une utilisation en toute sécurité.Spécification
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
HDPE | |
100/Bte | |
Stérile |
22,6 mm | |
Orange | |
500/carton | |
Tubes à centrifuger de 15 ml |