Learn More
Corning™ Microplaque à contenu élevé, à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Fond de film
Marque: Corning™ 4681
Code nomenclature Nacres: NB.15
Additional Details : Poids : 1.95045kg
Description
Dotées d’un film ultra-transparent d’épaisseur 127 μm et d’une planéité inégalée (plaque entière et intra-puits), ces microplaques sont idéales pour les applications d’imagerie cellulaire à haute résolution. La microplaque et le film sont fabriqués à partir d’un copolymère d’oléfine cyclique (COC) qui possède d'excellentes propriétés optiques, une résistance chimique et une stabilité mécanique.
- Le COC permet une grande résistance chimique (y compris DMSO) et une grande stabilité mécanique.
- Le film ultra-transparent d’épaisseur 127 μm convient parfaitement à la microscopie d’imagerie.
- Planéité du fond du film inter- et intra-puits dans les 50 μm et 10 μm, respectivement, optimisée pour les applications haute densité
- Faible fluorescence automatique et biréfringence
Specifications
Standard | |
16 x 24 | |
Noir, Fond transparent | |
384 | |
Culture cellulaire | |
20/carton |
Avec couvercle | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Copolymère de cyclooléfine | |
Stérile | |
Plat | |
10/boîte |