Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
Marque: Corning™ 4513
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.44310kg
Description
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Disponibles non traitées pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunoessai, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 112 µl
- Volume utile : 20 µl à 80 µl
- Surface / puits : 0,06cm2
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
5 à 40 μl | |
Non liant | |
Réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et augmenter le rapport signal-bruit des dosages |
(NBS™) est une technologie Corning exclusive utilisée sur les microplaques en PS visant à créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires. | |
Blanc | |
384 | |
Non stérile | |
U |