Learn More
Corning™ Microplaques rigides en polystyrène blanches ou noires à 384 puits
En PS de qualité médicale pour une meilleure résistance. Les microplaques rigides en PS blanches ou noires à 384 puits Corning™ sont utilisées pour les dosages par fluorescence et par luminescence. L’opacité et la faible luminescence / fluorescence de fond du lot sont testés.
Marque: Corning™ 3575
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.55400kg
Description
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Disponible non traitée pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunodosage, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 112 µl
- Volume utile : 20°µl à 80°µl
- Surface/puits : 0,06cm2
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
(NBS) est une technologie Corning exclusive utilisée sur les microplaques en PS visant à créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires. | |
Anti-fixation | |
Noir | |
PS | |
Non stérile | |
20 à 80 μl | |
50/boîte |
16 x 24 | |
Plat | |
Standard | |
384 | |
Non liant | |
Réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et augmenter le rapport signal-bruit des dosages |