Learn More
Corning™ Microplaques solides à 384 puits faible volume
Mêmes volumes de réactifs faibles que les plaques à 1536 puits sans devoir utiliser de nouveaux instruments
Marque: Corning™ 3824BC
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.58128kg
Description
Les plaques en polystyrène sont dotées d’une conception unique de puits carré à rond avec un fond conique qui fournit un accès et une imagerie simplifiés pour des meilleures performances de test.
- Le fond réduit le piégeage des liquides et de l’air ; meilleur rapport signal / bruit et signal FP réduit (mP) en cas de travail sur de très faibles volumes
- Chaque puits est doté d’un rebord en relief afin de réduire la contamination croisée au cours des processus de dosage et de manipulation des liquides
- Choisissez les plaques noires pour les applications de fluorescence et les plaques blanches pour les applications de luminescence
- Solution idéale pour les dosages immunologiques
- Capacité à lier un milieu (>10 kDa) et des grosses biomolécules qui possèdent des groupes ioniques et/ou des régions hydrophobes
- Volume utile : 2 à 20 μl
Spécification
Code-barres inclus | |
16 x 24 | |
PS | |
5 à 40 μl | |
Non liant | |
Facilitent l’accès et l’imagerie pour des tests plus performants, des applications de fluorescence, réduisent la contamination croisée pendant le processus de dosage et de manipulation des liquides, réduisant la liaison des protéines et des acides nucléiques en faibles concentrations et augmentant le signal de dosage |
Étalon | |
Blanc | |
384 | |
Non stérile | |
Plat | |
Blanc |