Learn More
Corning™ Bouchon à centrifuger de 50 ml
Le bouchon CentriStar™ présente un dessus plat facile à mettre et à retirer et offre une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Cette conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
Marque: Corning™ 431473
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01492kg
Description
Le bouchon CentriStar™ présente un dessus plat facile à mettre et à retirer et offre une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Cette conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Veuillez consulter nos ressources listées ci-dessous concernant les propriétés physiques et chimiques des tubes à centrifuger en plastique Corning ainsi que des suggestions importantes pour une utilisation sûre.
Spécification
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
HDPE | |
100/Bte | |
Stérile |
22,6 mm | |
Orange | |
500/carton | |
Tubes à centrifuger de 50 ml |