Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, avec 96 puits, traitée en collagène de type I
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Corning™ 4582
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.19000kg
Description
Avec un fond en verre de qualité optique optimale, les microplaques noires sont idéales pour des tests sur cellules à haute densité avec des systèmes d’imagerie. Le fond en verre donne une surface plate et optique transparente, qui réduit le temps de mise au point automatique et augmente le rendement, ce qui en fait un choix privilégié pour la croissance cellulaire.
- Verre de qualité optique supérieure et résistant aux rayures
- L’épaisseur du fond en verre de 200 μm convient parfaitement à la microscopie d’imagerie
- La planéité du fond plat < 50 μm assure la planarité pour les dispositifs d’imagerie
- Faible fluorescence de fond et interférences minimales pour fournir la meilleure qualité optique possible pour des tests sur cellules.
- Les microplaques à 96 puits demi-surface réduisent la consommation de réactifs.
Spécification
ANSI, SBS | |
Avec couvercle | |
Noir, Fond transparent | |
96 | |
Collagène Type I | |
Améliore l’adhérence et la distribution des cellules, l’expansion rapide des populations cellulaires, la culture sans sérum ou avec réduction de sérum, les essais d’adhésion cellulaire et la survie des cellules primaires en culture | |
1/boîte | |
Queue de rat |
Demi-surface | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
10/carton | |
10/carton | |
Transparent |