Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, avec 384 puits, traitée en collagène de type I
Couleur :noir ; Stérilité :non stérile ; Couvercle : avec couvercle ; Type : Socle en verre optique
Marque: Corning™ 4583
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.61000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Avec un fond en verre de qualité optique optimale les microplaques noires sont idéales pour des tests sur cellules à haute densité avec des systèmes d’imagerie. Le fond en verre donne une surface plate et optique transparente, qui réduit le temps de mise au point automatique et augmente le rendement, ce qui en fait un choix privilégié pour la croissance cellulaire.
- Verre de qualité optique supérieure et résistant aux rayures
- L’épaisseur du fond en verre de 200 μm convient parfaitement à la microscopie d’imagerie
- La planéité du fond plat < 50 μm assure la planarité pour les dispositifs d’imagerie
- Faible fluorescence de fond et interférences minimales pour fournir la meilleure qualité optique possible pour des tests sur cellules.
Spécification
ANSI, SBS | |
Avec couvercle | |
Noir | |
384 | |
Collagène Type I | |
Améliore l’adhérence et la distribution des cellules, l’expansion rapide des populations cellulaires, la culture sans sérum ou avec réduction de sérum, les essais d’adhésion cellulaire et la survie des cellules primaires en culture | |
1/boîte | |
Queue de rat |
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
Non stérile | |
Rond | |
10/carton | |
10/carton | |
Transparent |