Learn More
Corning™ Boîte de culture, collagène de queue de rat type I BioCoat™
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
Marque: Corning™ 356450
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.13000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Collagène Type I | |
Couvercle | |
100 mm |
Fermeture incluse | |
Rond | |
58,1 cm2 | |
Ronde | |
Plaque de culture cellulaire | |
40/Carton |