Learn More
Corning™ Insert BioCoat™ Control
À utiliser en même temps que les inserts BD BioCoat™ lors de l’étude des effets du composant MEC présent sur l’insert de culture cellulaire BD BioCoat
Marque: Corning™ 354575
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont pré-revêtues avec des protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation cellulaires.
Les revêtements comprennent la matrice de Corning Matrigel™, la Fibronectine, le collagène et la laminine.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
12 | |
PET | |
Plaque à puits | |
2deg; à 8deg;C | |
24/carton | |
24 |
0,3 cm2 | |
3 mu;m | |
2 | |
12/boîte | |
Contrôle BioCoat |